(±)-3-Hexanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14196900EA 55.8 EUR InStock
EHERC14196900
(±)-3-Hexanol
(±)-3-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004582
Numéro CAS: 623-37-0
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/37/732737.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité