(±)-Nonanol-3 ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19120.18 A19120.30
A19120.18EA 99.5 EUR InStock
A19120.18 A19120.30
(±)-Nonanol-3 ≥98%
(±)-Nonanol-3
Purity: 98%
CAS No.: 624-51-1
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1719453
MDL No.: MFCD00014411
Formule: C₉H₂₀O
Point d'ébullition: 192…194 °C
Point de fusion: –23…–22 °C
Densité: 0.824
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014411
Numéro CAS: 624-51-1
EINECS: 210-850-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité