4-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18773.0025EA 105 EUR InStock
8.18773.0025 8.18773.9999
4-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Nonanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 192,5 °C (1013 hPa)
Densité: 0,8282 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 5932-79-6
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 144.25 g/mol
Boiling Point 60 - 61 °C (9 hPa)
Refractive Index 1.4292 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Pentyl propyl carbinol
Hill Formula C9H20O
Chemical Formula CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité