Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00986.1000 1.00986.2500 1.00986.6025 1.00986.6010 1.00986.9180 1.00986.1000_T 1.00986.2500_T 1.00986.6025_T 1.00986.6010_T 1.00986.9180_T 1.00986.9950 1.00986.9950_T
1.00986.1000EA 124 EUR InStock
1.00986.1000 1.00986.2500 1.00986.6025 1.00986.6010 1.00986.9180 MERP1.00986.1000_T MERP1.00986.2500_T MERP1.00986.6025_T MERP1.00986.6010_T MERP1.00986.9180_T 1.00986.9950 1.00986.9950_T
Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Éthanol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certifications: Conforms to Ph Eur, BP, JP, USP
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (m/m) ≥ 99.2 %
Assay (V/V) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Identity 1 (ChP) conforms
Appearance conforms
Clarity of solution conforms
Color of solution conforms
Clarity and color of solution (ChP) conforms
Acidity or alkalinity ≤ 30 ppm
Acidity or alkalinity (ChP) conforms
Density (d 20 °C/20 °C) 0.790 - 0.793
Density (d 15,56 °C/15,56 °C) ≤ 0.7962
Density (d 15 °C/15 °C) 0.794 - 0.797
Specific gravity (d 15 °C/15 °C) 0.79422 - 0.79679
Absorbance (at 240 nm) ≤ 0.40
Absorbance (between 250 nm and 260 nm) ≤ 0.30
Absorbance (between 270 nm and 340 nm) ≤ 0.10
The spectrum shows a steadily descending curve with no observable peaks or shoulders conforms
Absorbance (ChP) (at 240 nm) ≤ 0.08
Absorbance (ChP) (between 250 nm and 260 nm) ≤ 0.06
Absorbance (ChP) (between 270 nm and 340 nm) ≤ 0.02
Volatile impurities (GC) (Acetaldehyde and Acetal) ≤ 10 ppm
Volatile impurities (GC) (Benzene) ≤ 2 ppm
Volatile impurities (GC) (Methanol) ≤ 100 ppm
Volatile impurities (GC) (Total of other impurities) ≤ 300 ppm
Cyclohexane (GC) ≤ 50 ppm
Evaporation residue ≤ 25 mg/l
Non-volatile matter ≤ 25 mg/l
Bacterial endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité