Éthanol ≥99.9% (par GC), LiChrosolv®, grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11727.1000 1.11727.2500 1.11727.4000 1.11727.9030 1.11727.9185 1.11727.1000_T 1.11727.2500_T 1.11727.4000_T 1.11727.9030_T 1.11727.0500
1.11727.1000EA 113 EUR InStock
1.11727.1000 1.11727.2500 1.11727.4000 1.11727.9030 1.11727.9185 MERC1.11727.1000_T MERC1.11727.2500_T MERC1.11727.4000_T MERC1.11727.9030_T 1.11727.0500
Éthanol ≥99.9% (par GC), LiChrosolv®, grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Éthanol
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in 'gradient grade' as well as 'isocratic grade'. This minimises the gradient effect of the solvent involved.
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 2.0 mg/l
Water ≤ 0.1 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm) ≤ 5 mAU
Gradient grade (at 254 nm) ≤ 2 mAU
Transmission (at 225 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 240 nm) ≥ 85 %
Transmission (from 260 nm) ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Synonyms Ethyl alcohol, EtOH
Hill Formula C2H6O
Chemical Formula C2H5OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité