Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18760.1000 8.18760.2500 8.18760.1000_T 8.18760.2500_T 8.18760.9180 8.18760.9025
8.18760.1000EA 26.6 EUR InStock
8.18760.1000 8.18760.2500 MERC8.18760.1000_T MERC8.18760.2500_T 8.18760.9180 8.18760.9025
Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Éthanol
Bio-Based Ethanol
Instead of synthetic ethanol, we use bioethanol produced from grain or sugar cane. High quality, affordability, and ready availability make our bioethanol an obvious choice for a sustainable future.
  • Produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability
  • Production method is safer for the environment
Certifications: M-Clarity™ quality level= MQ200
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.789 - 0.790
Evaporation residue ≤ 0.0025 %
Water ≤ 0.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité