L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol absolute 99,5, TechniSolv®, pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
83813.360_TEA 35.2 EUR InStock
83813.360_T 83813.410_T 83813.440_T 83813.360 83813.410 83813.440 83813.550 83813.930
Éthanol absolute 99,5, TechniSolv®, pure
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) Min. 99.5 %
Density (20/20) 0.788 - 0.794
Water Max. 0.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité