Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
153385EEA 32.7 EUR InStock
153385E 153386F 153385EDP 153386FDP
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (250 nm.) Max. 0.05
Absorbance (280 nm.) Max. 0.01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Transmittance (250 nm.) Min. 90%
Transmittance (from 260 nm.) Min. 98%
Transmittance (280 nm.) Min. 98%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité