Méthanol 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
268280010 268280025
ACRO268280010EA 39.2 EUR InStock
ACRO268280010 ACRO268280025
Méthanol 99.8% pour HPLC
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤5 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité