Méthanol, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
326951000 326950010 326950025
326951000.EA 55.4 EUR InStock
326951000. 326950010. 326950025.
Méthanol, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité