Méthanol ≥99.8% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423950010 423955000 423950025 423950250
ACRO423950010EA 40.8 EUR InStock
ACRO423950010 ACRO423955000 ACRO423950025 ACRO423950250
Méthanol ≥99.8% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
Boiling point 64 to 65 °C
Density (20/4 °C) 0.791 to 0.793
Solubility (In water) Passes test
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité