Méthanol absolu ≥99.8% ACS faible teneur en acétone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31721.AP 31721.K2 31721.M1
31721.APEA 27.9 EUR InStock
31721.AP 31721.K2 31721.M1
Méthanol absolu ≥99.8% ACS faible teneur en acétone
Méthanol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité