Méthanol ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique
Conditionné dans l'eau.
9263-03EA 0 EUR InStock
9263-88 9263-H1 9263-03 9263-02
Méthanol ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Méthanol
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED® Reagent—ultra high-purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures. These solvents are fully characterized and lot controlled by ECD, FID, or other method-specific detectors. Advanced stabilizer systems are incorporated to ensure solvent stability and superior performance Solvents are suitable for exacting EPA sample cleanup protocols.
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05984
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Acetone ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.10
Water (H₂O)(by coulometry) ≤0.08 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité