L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanol, BAKER ANALYZED® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
9822.1000GLEA 54.5 EUR InStock
9822.1000GL 9822.2500GL
Méthanol, BAKER ANALYZED® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable, J.T.Baker®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.8 %
Residue after Evaporation (in ppm) max. 1
Water (H2O) max. 0.02 %
LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
at 235 nm max. 0.005
at 254 nm max. 0.02
LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ng/ml
Trace Impurities (in ppb)
Aluminium (Al) max. 50
Calcium (Ca) max. 50
Iron (Fe) max. 100
Potassium (K) max. 50
Magnesium (Mg) max. 50
Sodium (Na) max. 50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.20
at 280 nm max. 0.01
Element concentrations are at time of lot release.
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 9822.1000GL
Flacon Verre 2,5 L 9822.2500GL
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité