Méthanol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique
ROTHT169.1EA 41.5 EUR InStock
ROTHT169.1
Méthanol
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05984
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité