1,10-Décanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13923.22 A13923.36
A13923.22EA 42 EUR InStock
A13923.22 A13923.36
1,10-Décanediol ≥97%
1,10-Décanediol
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Formule: C₁₀H₂₂O₂
Point d'ébullition: 297 °C
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1.080
Point d'éclair: 152 °C (306 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004749
Numéro CAS: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 14,2849
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité