1,10-Décanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12095010EA 52.3 EUR InStock
EHERC12095010
1,10-Décanediol
1,10-Décanediol
Formule: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Numéro MDL: MFCD00004749
Numéro CAS: 112-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité