1,10-Décanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03561.0500EA 205 EUR InStock
8.03561.0500 8.03561.9999 8.03561.0100
1,10-Décanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,10-Décanediol
Formule: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Numéro MDL: MFCD00004749
Numéro CAS: 112-47-0
Merck Index: 13,02869
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 174.29 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 297 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 0.891 g/cm3 (80 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité