Ethylèneglycol 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
295530010 295530025 295530250
ACRO295530010EA 91 EUR InStock
ACRO295530010 ACRO295530025 ACRO295530250
Ethylèneglycol 99.5% pour analyses
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196…198 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.113 g/cm³
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité