Ethylèneglycol 99+% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44529.K2 44529.M1
44529.K2EA 96.1 EUR InStock
44529.K2 44529.M1
Ethylèneglycol 99+% pour spectrophotométrie
Ethylèneglycol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.113
Refractive Index: 1.4310
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
For use in spectrophotometry
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196…198 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.113
Point d'éclair: 119 °C (246 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,3798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité