L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethylèneglycol 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
24041.297EA 55.2 EUR InStock
24041.297 24041.366 24041.446
Ethylèneglycol 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Appearance of soln. (50 % V/V; water) Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.111 - 1.115
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Formaldehyde Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 30 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité