Propanediol-1,3 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
131400010 131402500 131400025 131400100
ACRO131400010EA 227 EUR InStock
ACRO131400010 ACRO131402500 ACRO131400025 ACRO131400100
Propanediol-1,3 98%
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.052 g/cm³
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité