Propanediol-1,3 ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10829.0B A10829.0I A10829.30
A10829.0BEA 173 EUR InStock
A10829.0B A10829.0I A10829.30
Propanediol-1,3 ≥99%
Propanediol-1,3
Purity: 99%
CAS No.: 504-63-2
Molecular Formula: HO(CH2)3OH
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 140°(174°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: -26°
Boiling Point: 214°
Solubility: Miscible with water, alcohol
Beilstein Reference: 969155
Merck Reference: 14,9714
MDL No.: MFCD00002949
Formule: HO(CH₂)₃OH
Point d'ébullition: 214 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.053
Point d'éclair: 140 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,9714
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité