Propanediol-1,3
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Propylèneglycol-1,3
EHERC16405300EA 52.4 EUR InStock
EHERC16405300
Propanediol-1,3
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité