1,6-Hexanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12439.0E A12439.30 A12439.36
A12439.0EEA 171 EUR InStock
A12439.0E A12439.30 A12439.36
1,6-Hexanediol ≥97%
1,6-Hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 629-11-8
Molecular Formula: HO(CH2)6OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.120
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 1633461
Merck Reference: 14,4690
MDL No.: MFCD00002985
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1.120
Point d'éclair: 147 °C (296 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002985
Numéro CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 14,4690
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité