1,8-Octanediol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
129380250 129381000
ACRO129380250EA 33.4 EUR InStock
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 278.8 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 60…62 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002989
Numéro CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité