1,8-Octanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15402.14 A15402.22 A15402.36
A15402.14EA 42.5 EUR InStock
A15402.14 A15402.22 A15402.36
1,8-Octanediol ≥98%
1,8-Octanediol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 171…173 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C (298 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002989
Numéro CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité