1,9-Nonanediol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
129120250 129121000
ACRO129120250EA 44.1 EUR InStock
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-Nonanediol 99%
1,9-Nonanediol
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 0.918 g/cm³
Point d'éclair: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002991
Numéro CAS: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité