1,9-Nonanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
L06336.14 L06336.22
L06336.14EA 47.1 EUR InStock
L06336.14 L06336.22
1,9-Nonanediol ≥97%
1,9-Nonanediol
Purity: 97%
CAS No.: 3937-56-2
Molecular Formula: HO(CH2)9OH
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1737531
MDL No.: MFCD00002991
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 45…48 °C
Densité: 0.950
Point d'éclair: 162 °C (323 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002991
Numéro CAS: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité