Glycérol 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
158920010 158920025 158920250 158922500 158920100
ACRO158920010EA 93.2 EUR InStock
ACRO158920010 ACRO158920025 ACRO158920250 ACRO158922500 ACRO158920100
Glycérol 99+%, très pur
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.261 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité