L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycérol 99.5+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
184695000 184690025
ACRO184695000EA 103 EUR InStock
ACRO184695000 ACRO184690025
Glycérol 99.5+% pour la spectroscopie
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.261 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité