Glycérol, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Propanetriol-1,2,3
356350-1000EA 205 EUR InStock
356350-1000 356350-500
Glycérol, Millipore®
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,6 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité