1,2,6-Hexanetriol 97+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
139831000 139835000
139831000.EA 137 EUR InStock
139831000. 139835000.
1,2,6-Hexanetriol 97+%, très pur
1,2,6-Hexanetriol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 178 °C (6.7 mmHg)
Point de fusion: 25…32 °C
Densité: 1.109 g/cm³
Point d'éclair: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002976
Numéro CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May solidify at about 32°C)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.0 %
Appearance of solution slightly yellow
pH 4.0 to 7.0 (30 % at 20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité