1,2,6-Hexanetriol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41808.0050 8.41808.9010
8.41808.0050EA 131 EUR InStock
8.41808.0050 8.41808.9010
1,2,6-Hexanetriol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,6-Hexanetriol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…32 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002976
Numéro CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 25 - 32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 178 °C (6.5 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.5 (300 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité