1-Butanethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
150800500 150802500 150800010
ACRO150800500EA 18.9 EUR InStock
ACRO150800500 ACRO150802500 ACRO150800010
1-Butanethiol 98%
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 0.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004905
Numéro CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité