1-Butanethiol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 25.4 EUR InStock
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanethiol 99+%
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 0.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004905
Numéro CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité