1-Butanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 49.3 EUR InStock
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004905
Numéro CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité