Ethanethiol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
117860500 117865000 117860025
ACRO117860500EA 21.6 EUR InStock
ACRO117860500 ACRO117865000 ACRO117860025
Ethanethiol 99+%
Ethanethiol
Formule: C₂H₆S
Point d'ébullition: 35 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –148 °C
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004887
Numéro CAS: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
ONU: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Cloud point ≤20.0°C
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité