1-Heptanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: n-Heptanethiol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41753.0010EA 52.9 EUR InStock
8.41753.0010
1-Heptanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Heptanethiol
Formule: C₇H₁₆S
MW: 132,27 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43,4 °C
Densité: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004911
Numéro CAS: 1639-09-4
ONU: 3071
ADR: 6.1 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 132.26 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (25 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4505
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.844 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité