1-Hexadécanethiol, (max. 4% H₂O) 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: n-Hexadecyl mercaptan, 1-Mercaptohexadecane, Hexadecane-1-thiol, n-Hexadecanethiol
L15099.AC L15099.AE L15099.AP
L15099.ACEA 30.3 EUR InStock
L15099.AC L15099.AE L15099.AP
1-Hexadécanethiol, (max. 4% H₂O) 97% (poids sec)
1-Hexadécanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 2917-26-2
Molecular Formula: C16H34S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4625
Odour: Unpleasant
Melting Point: 19-23°
Boiling Point: 334°
Beilstein Reference: 1748495
MDL No.: MFCD00011677
Formule: C₁₆H₃₄S
MW: 258,51 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C
Point de fusion: 19…23 °C
Densité: 0.846
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011677
Numéro CAS: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité