1-Hexanethiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
215270050 215271000 215275000
ACRO215270050EA 38.4 EUR InStock
ACRO215270050 ACRO215271000 ACRO215275000
1-Hexanethiol 96%
1-Hexanethiol
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 150…154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 81…80 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004909
Numéro CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
ONU: 3071
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité