1-Hexanethiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09659.AC L09659.AE
L09659.ACEA 36.5 EUR InStock
L09659.AC L09659.AE
1-Hexanethiol ≥97%
1-Hexanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-31-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Strong
Melting Point: -81°
Boiling Point: 150-154°
Beilstein Reference: 1731295
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004909
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 150…154 °C
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.838
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004909
Numéro CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
ONU: 3071
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité