1-Octadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
8.14444.0050EA 33.1 EUR InStock
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
1-Octadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Octadécanethiol
Formule: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 0.8475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004886
Numéro CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
ONU: 3335
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 286.55 g/mol
Boiling Point 366 °C
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 185 °C
Refractive Index 1.4645 (20 °C, 589 nm)
Density 0.847 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité