1-Octanethiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 98.9 EUR InStock
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Octanethiol 97%
1-Octanethiol
Formule: C₈H₁₈S
MW: 146,3 g/mol
Point d'ébullition: 197…200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004912
Numéro CAS: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 250 g ACRO157482500
Flacon verre pour solides 1 kg ACRO157480010
Flacon Verre 2 kg ACRO157480020
Flacon plastique 2,5 kg ACRO157480025
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité