1-Octanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21861.0100 8.21861.0500
8.21861.0100EA 32.9 EUR InStock
8.21861.0100 8.21861.0500
1-Octanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Octanethiol
Formule: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Point d'ébullition: 199
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004912
Numéro CAS: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4538 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité