Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: n-Pentanethiol

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41749.0050EA 173 EUR InStock
8.41749.0050
1-Pentanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Pentanethiol


Formule: C₅H₁₂S
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004907
Numéro CAS: 110-66-7
ONU: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.16 g/l (20 °C)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 104.2 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C
Vapor Pressure 18.5 hPa (25 °C)
Flash Point 18 °C
Density 0.841 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité