1-Propanethiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
43420.AE 43420.AP
43420.AEEA 30.7 EUR InStock
43420.AE 43420.AP
1-Propanethiol ≥98%
1-Propanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 107-03-9
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -20°(4°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.8410
Refractive Index: 1.4380
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -113°
Boiling Point: 67-68°
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004900
Formule: C₃H₈S
Point d'ébullition: 67…68 °C
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0.8410
Point d'éclair: –20 °C (4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004900
Numéro CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité