1-Propanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 29.6 EUR InStock
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0.82995 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004900
Numéro CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité