2-Butanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01818.0005 8.01818.0250
8.01818.0005EA 27 EUR InStock
8.01818.0005 8.01818.0250
2-Butanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –165 °C
Densité: 0.829 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004865
Numéro CAS: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.32 g/l (20 °C)
Melting Point -165 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 82 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 108 hPa (25 °C)
Flash Point -23 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité