2-Propanethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 24.7 EUR InStock
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanethiol 98%
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 57…60 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –131 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: –34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité